CAS RN 128008-86-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-aminopireno-d9, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
1-Aminopireno-d9, TRC
CAS: 128008-86-6 Fórmula molecular: C16 D9 H2 N Peso molecular (g/mol): 226.321 Sinónimo: 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-amine (9CI),1-Aminopyrene-d9,1-Aminopyrene-D9 Nombre IUPAC: 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopirena-1-amina SMILES: [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(N)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34