accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNHH3COO

CAS RN 128-80-3

IUPAC Nombre: 1,4-bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Sinónimos: quinizarin green SS quinizarine green SS
Peso molecular (g/mol): 418.5
Fórmula molecular: C28H22N2O2
InChi Key: TVRGPOFMYCMNRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(C)C=C3)C3=C2C(=O)C2=CC=CC=C2C3=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)