CAS RN 1279031-09-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Galantamina-O-metil-d3, TRC
CAS: 1279031-09-2 Fórmula molecular: C17 2H3 H18 N O3 Peso molecular (g/mol): 290.37 Sinónimo: 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-,(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol,Galanthamine-O-methyl-d3,Galantamine D3 (O-methyl D3) SMILES: [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24