accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNN

CAS RN 12771-68-5

IUPAC Nombre: cyclopropyl(4-methoxyphenyl)(pyrimidin-5-yl)methanol
Sinónimos: ancymidol
Peso molecular (g/mol): 256.31
Fórmula molecular: C15H16N2O2
InChi Key: HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1CC1)C1=CN=CN=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados