CAS RN 127554-90-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-Carboxy Glimepiride, TRC
CAS: 127554-90-9 Fórmula molecular: C24H32N4O7S Peso molecular (g/mol): 520.6 Sinónimo: trans-4-[[[[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid Nombre IUPAC: 4-[[4-[2-[(4-etil-3-metil-5-oxo-2H-pirol-1-carbonil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamoilamino]ciclohexano-1-carboxílico ácido SMILES: CCC1=C(CN(C1=O)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(CC3)C(=O)O)C