CAS RN 127299-93-8
IUPAC Nombre:
sodium 2-[4-(2-{[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino}propyl)phenoxy]acetate
Sinónimos:
sodium 2-[4-(2-{[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino}propyl)phenoxy]acetate
Peso molecular (g/mol):
385.82
Fórmula molecular:
C19H21ClNNaO4
InChi Key:
SNJIJYKMYQRHRC-UHFFFAOYNA-M
SMILES:
[Na+].CC(CC1=CC=C(OCC([O-])=O)C=C1)NCC(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ BRL 37344, sodium salt
CAS: 127299-93-8 Fórmula molecular: C19H21ClNNaO4