CAS RN 127294-70-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Balofloxacina, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Balofloxacin, MedChemExpress
MedChemExpress Balofloxacin (Q-35) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity against gram-negative, gram-positive, and anaerobic bacteria. Balofloxacin can be used for the research of respiratory, intestinal, and urinary tract infections.