CAS RN 127020-33-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-acetamido-2-etoxicarbonil-3-(2-etil-5-metil-3-oxoisoxazolin-4-il)propionato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-acetamido-2-etoxicarbonil-3-(2-etil-5-metil-3-oxoisoxazolin-4-il)propionato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-acetamido-2-etoxicarbonil-3-(2-etil-5-metil-3-oxoisoxazolin-4-il)propionato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.