CAS RN 1270043-91-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (2E)-3-[4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-3,5-dimetoxifenil]-2-propenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2E)-3-[4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-3,5-dimetoxifenil]-2-propenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (2E)-3-[4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-3,5-dimetoxifenil]-2-propenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.