CAS RN 126849-31-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3-benzilo-alfa-oxo-benzenacético Ácido Sódico, TRC
CAS: 126849-31-8 Fórmula molecular: C15H10NNaO4 Peso molecular (g/mol): 291.23 Sinónimo: 2-Amino-3-benzoyl-α-oxo-benzeneacetic Acid Monosodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 2-(2-amino-3-benzoilfenil)-2-oxoacetato SMILES: NC1=C(C(C(O[Na])=O)=O)C=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=O