CAS RN 1266663-89-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,5R,6R)-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Etílico, TRC
CAS: 1266663-89-1 Fórmula molecular: C14H22O4 Peso molecular (g/mol): 254.32 Sinónimo: Oseltamivir Impurity 3 Nombre IUPAC: etil (1R,5R,6R)-5-(pentan-3-iloxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxilato SMILES: O=C(OCC)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1