accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONHOO

CAS RN 126631-93-4

IUPAC Nombre: 8-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)octanoic acid
Sinónimos: 8-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}octanoic acid
Peso molecular (g/mol): 381.47
Fórmula molecular: C23H27NO4
InChi Key: QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados