accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNHOOHHClHCl

CAS RN 126330-90-3

IUPAC Nombre: piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Sinónimos: piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 203.06
Fórmula molecular: C5H12Cl2N2O2
InChi Key: WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.OC(=O)C1CNCCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados