CAS RN 1262243-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
[2-[2-Amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propoxi]-1-hidroxipropil]fosfónico, >90%, TRC
CAS: 1262243-11-7 Fórmula molecular: C7 H18 N O7 P Peso molecular (g/mol): 259.19 Sinónimo: Fosfomycin EP-Impurity B Nombre IUPAC: [2-[2-amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)proxi]-1-hidroxipropil]ácido fosfónico SMILES: CC(OCC(N)(CO)CO)C(O)P(=O)(O)O