CAS RN 1262228-27-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tazaroteno-sulfona, TRC
CAS: 1262228-27-2 Fórmula molecular: C21H21NO4S Peso molecular (g/mol): 383.46 Sinónimo: Ethyl 6-((4,4-dimethyl-1,1-dioxidothiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate,Ethyl Ester 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,1-dioxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid,Tazarotene Sulphone; SMILES: CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3c(c2)C(C)(C)CCS3(=O)=O