CAS RN 1262133-68-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Capecitabina 3'-O-(5'-Deoxi-Alfa-D-ribofuranosil), TRC
CAS: 1262133-68-5 Fórmula molecular: C20 H30 F N3 O9 Peso molecular (g/mol): 475.47 Sinónimo: Cytidine, 5'-deoxy-3'-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-,5'-Deoxy-3'-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine,Pentyl [1-[5-Deoxy-3-O-(5-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl)-beta-D-ribofuranosyl]-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate Nombre IUPAC: Pentilo N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolano-2-il]oxi-3-hidroxi-5-metiloxalán-2-il]-5-fluoro-2-oxpirimidina-4-il]carbamato SMILES: CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H]2O