accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1261646-41-6

H3COOH2NOFFF

CAS RN 1261646-41-6

IUPAC Nombre: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Sinónimos: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Peso molecular (g/mol): 235.16
Fórmula molecular: C9H8F3NO3
InChi Key: KPKXSMLYKGJWAH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C(N)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados