accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OHCH3OHH3CCH3

CAS RN 126-86-3

IUPAC Nombre: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
Sinónimos: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
Peso molecular (g/mol): 226.36
Fórmula molecular: C14H26O2
InChi Key: LXOFYPKXCSULTL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados