accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOH3COH3C

CAS RN 126-68-1

IUPAC Nombre: O,O,O-triethyl phosphorothioate
Sinónimos: O,O,O-triethyl phosphorothioate
Peso molecular (g/mol): 198.22
Fórmula molecular: C6H15O3PS
InChi Key: QTPJMTACJMLPLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados