CAS RN 125851-01-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3aS,6R,6aR)-dihidro-6-metoxi-2,2-dimetilfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3aS,6R,6aR)-dihidro-6-metoxi-2,2-dimetilfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3aS,6R,6aR)-dihidro-6-metoxi-2,2-dimetilfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.