CAS RN 125785-69-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de cloruro de piridinio de haloperidol, TRC
CAS: 125785-69-5 Fórmula molecular: C21H18Cl2FNO Peso molecular (g/mol): 390.28 Sinónimo: HPP+ ion Chloride,4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)pyridin-1-ium Chloride SMILES: O=C(CCC[N+]1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C3=CC=C(F)C=C3.[Cl-]