CAS RN 1256345-60-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-fluoro-6-hidroxifenilborónico, TRC
CAS: 1256345-60-4 Fórmula molecular: C6H6BFO3 Peso molecular (g/mol): 155.92 Sinónimo: B-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic Acid SMILES: OB(O)c1c(O)cccc1F