accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOHNOOOOONH2

CAS RN 1255942-08-5

IUPAC Nombre: 1-amino-N-(3-{2-azatricyclo[10.4.0.0⁴,⁹]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl}-3-oxopropyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-amide
Sinónimos: 1-amino-N-(3-{2-azatricyclo[10.4.0.0⁴,⁹]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl}-3-oxopropyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-amide
Peso molecular (g/mol): 523.63
Fórmula molecular: C29H37N3O6
InChi Key: KTIOBJVNCOFWCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C#CC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados