CAS RN 1255087-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster de ácido 3-[[2-(biotinamido)etil]ditio]propiónico 4'-(hidroximetil)DMPO, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster de ácido 3-[[2-(biotinamido)etil]ditio]propiónico 4'-(hidroximetil)DMPO, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.