CAS RN 1254945-67-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal de cesio de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilxantilio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de cesio de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilxantilio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal de cesio de 9-(2-carboxifenil)-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilxantilio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.