CAS RN 125455-64-3
IUPAC Nombre:
N-(2-{[3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl)acetamide
Sinónimos:
N-(2-{[3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl)acetamide
Peso molecular (g/mol):
545.5
Fórmula molecular:
C22H31N3O13
InChi Key:
HXQAUFSCNOLKJP-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC1C(O)C(CO)OC(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C1NC(C)=O
1
–
2
de
2
resultados
1
4-nitrofenil 2-acetamido-3-O-(2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranosil)-2-desoxi-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-nitrofenil 2-acetamido-3-O-(2-acetamido-2-desoxi-bD-glucopiranosil)-2-desoxi-aD-galactopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.