CAS RN 125455-62-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Galactosa-6-O-sulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 125455-62-1 Fórmula molecular: C6H11O9SNa Peso molecular (g/mol): 282.2 Sinónimo: D-Galactose 6-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt (1:1) Nombre IUPAC: sodio; [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxioxiano-2-il]metilsulfato SMILES: [Na+].OC1O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O