CAS RN 1253202-35-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2R)-3-Cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propil éster Ácido 4-Metoxibenzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R)-3-Cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propil éster Ácido 4-Metoxibenzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2R)-3-Cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propil éster Ácido 4-Metoxibenzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.