CAS RN 125276-60-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Aldehído Artemisinico, TRC
CAS: 125276-60-0 Fórmula molecular: C15 H22 O Peso molecular (g/mol): 218.33 Sinónimo: 1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, (1R,4R,4aS,8aR)-,1-Naphthaleneacetaldehyde, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-,(1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-α-methylene-1-naphthaleneacetaldehyde,Artemisinic aldehyde Nombre IUPAC: 2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimetil-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftalen-1-il]prop-2-enal SMILES: C[C@@H]1CC[C@H]([C@H]2C=C(C)CC[C@@H]12)C(=C)C=O