CAS RN 1251137-37-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-cloro-3-hidroxiindolina-2-ona, TRC
CAS: 1251137-37-7 Fórmula molecular: C8H6ClNO2 Peso molecular (g/mol): 183.59 Sinónimo: 6-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-indol-2-one Nombre IUPAC: 6-cloro-3-hidroxi-1,3-dihidroindol-2-una SMILES: OC1C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12