CAS RN 125112-90-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (3Alfa,5Beta,6Alfa)-3,6-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-7-oxo-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (3a,5b,6a)-3,6-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-7-oxo-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (3Alfa,5Beta,6Alfa)-3,6-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-7-oxo-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.