CAS RN 1250515-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3-Dimetil-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pirazina (~85%), TRC
CAS: 1250515-54-8 Fórmula molecular: C8H13N3 Peso molecular (g/mol): 151.21 Sinónimo: 2,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine,5,6,7,8-Tetrahydro-2,3-dimethylimidazo[1,2-a]pyrazine Nombre IUPAC: 2,3-dimetil-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina SMILES: Cc1nc2CNCCn2c1C