CAS RN 1246929-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Eltrombopag, TRC
CAS: 1246929-01-0 Fórmula molecular: C26H24N4O4 Peso molecular (g/mol): 456.49 Sinónimo: 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic Acid Methyl Ester SMILES: O=C(N(N=C/1C)C2=CC=C(C)C(C)=C2)C1=N/NC3=CC=CC(C4=CC(C(OC)=O)=CC=C4)=C3O