CAS RN 1246820-81-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4,5,6-tetraclorofenol-13C6, TRC
CAS: 1246820-81-4 Fórmula molecular: 13C6 H2 Cl4 O Peso molecular (g/mol): 237.847 Sinónimo: 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 13C6,2,3,4,6-Tetrachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6 Nombre IUPAC: 2,3,4,6-tetracloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol SMILES: O[13c]1[13c](Cl)[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl