CAS RN 1246820-73-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol, TRC
CAS: 1246820-73-4 Fórmula molecular: C24 H30 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 410.51 Sinónimo: 1-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol,1-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol Nombre IUPAC: 1-[2-(2-metaxifenoxi)etilamino]-3-(6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-4-iloxi)propano-2-ol SMILES: COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4CCCCc4c23