CAS RN 1246820-62-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido carboxílico losartán-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido carboxílico losartán-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
MedChemExpress Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.