CAS RN 1246820-60-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Estearato de glicidila-d35, TRC
CAS: 1246820-60-9 Fórmula molecular: C21H5D35O3 Peso molecular (g/mol): 375.76 Sinónimo: Octadecanoic Acid-d35 2-Oxiranylmethyl Ester,Stearic Acid-d35 2,3-Epoxypropyl Ester,Glycidyl Octadecanoate-d35,NSC 404228-d35,Stearic Acid-d35 Glycidyl Ester; SMILES: O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])OCC1OC1