CAS RN 1246820-04-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hipoxantina-13C2,15N (mezcla), TRC
CAS: 1246820-04-1 Fórmula molecular: C313C2H4N315NO Peso molecular (g/mol): 139.09 Sinónimo: 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one-13C2,15N,3H-Purin-6-ol-13C2,15N,6-Hydroxy-1H-purine-13C2,15N,6-Hydroxypurine-13C2,15N,6-Oxopurine-13C2,15N,Hypoxanthine Enol-13C2,15N,NSC 129419-13C2,15N,NSC 14665-13C2,15N,Purin-6-ol-13C2,15N,Sarcine-13C2,15N,Sarkin-13C2,15N,Sarkine-13C2,15N SMILES: O=C1C([15NH]C=N2)=[13C]2N[13CH]=N1.O=C3C([15NH][13CH]=N4)=[13C]4NC=N3