CAS RN 1246819-72-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(4-Metilaminobutiril)piridina-1,2', 3', 4', 5', 6'-13C6, Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1246819-72-6 Fórmula molecular: C413C6H16Cl2N2O Peso molecular (g/mol): 257.11 Sinónimo: 4-Methylamino-1-(3-pyridyl)-1-butanone-13C6 DiHydrochloride,Pseudooxynicotine 13C6 DiHydrochloride SMILES: O=[13C](CCCNC)[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])N=[13C]1[H]