CAS RN 1246818-63-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isotiocianato de benzilo-d7, TRC
CAS: 1246818-63-2 Fórmula molecular: C8D7NS Peso molecular (g/mol): 156.26 Sinónimo: Isothiocyanic Acid (Benzyl-d7) Ester,(Isothiocyanatomethyl)benzene-d7,1-(Isothiocyanatomethyl)benzene-d7,AB 2-d7,(Benzyl-d7) Mustard Oil,NSC 118976-d7,(Phenylmethyl-d7) Isothiocyanate,Tromacaps-d7,Tromalyt-d7,Urogran-d7; Nombre IUPAC: 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[dideuterio(isotiocyanato)metil]benceno SMILES: [2H]C1=C(C([2H])([2H])N=C=S)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]