CAS RN 1246817-73-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster fenilo del ácido 4-[4-(4-O-metoximetil-4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]carbámico-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster fenilo del ácido 4-[4-(4-O-metoximetil-4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]carbámico-d4, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.