CAS RN 1246816-72-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Deshidroxi-Ractopamina, TRC
CAS: 1246816-72-7 Fórmula molecular: C18H23NO2 Peso molecular (g/mol): 285.38 Sinónimo: Dehydroxy Optaflexx,Dehydroxy Paylean,Dehydroxy Topmax 9,4-[3-[[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol SMILES: CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)cc2