CAS RN 1246816-71-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroperoxi Ciclofosfamida-d4, TRC
CAS: 1246816-71-6 Fórmula molecular: C7H11D4Cl2N2O4P Peso molecular (g/mol): 297.11 Sinónimo: 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl Hydroperoxide-d4,4-Hydroperoxycyclofosfamide-d4,Asta 6496-d4; Nombre IUPAC: N,N-bis(2-cloro-2,2-dideuterioetil)-4-hidroperoxi-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafinano-2-amina SMILES: O=P1(N(CC([2H])([2H])Cl)CC([2H])([2H])Cl)OCCC(OO)N1