CAS RN 1246816-48-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N'-Metil-4-nitrofenileno-1,2-diamina-d3, TRC
CAS: 1246816-48-7 Fórmula molecular: C7 H6 D3 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 170.18 Sinónimo: N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine,N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine,2-Methylamino-5-nitroaniline,N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine,N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine Nombre IUPAC: 4-nitro-1-N-(trideuteriometil)benceno-1,2-diamina SMILES: [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]