CAS RN 1246812-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster dibenzoato de [(1S)-(1Alfa,2Beta,3Beta)]-3-(2-Amino-6-yodo-7H-purin-7-il)-1,2-ciclobutanodimetanol; TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster dibenzoato de [(1S)-(1Alfa,2Beta,3Beta)]-3-(2-Amino-6-yodo-7H-purin-7-il)-1,2-ciclobutanodimetanol; TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.