CAS RN 1246812-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metabolito de rameleón M-II-d3 (mezcla de R y S en posición hidroxi), TRC
CAS: 1246812-22-5 Fórmula molecular: C16 D3 H18 N O3 Peso molecular (g/mol): 278.36 Sinónimo: Ramelteon Metabolite M-II-d3 (RS-hydroxy) Nombre IUPAC: 3,3,3-trideuterio-2-hidroxi-N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e]benzofurano-8-il]etilpropanamida SMILES: [2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12