CAS RN 1242271-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fingolimod Stearoato Amida, TRC
CAS: 1242271-27-7 Fórmula molecular: C37H67NO3 Peso molecular (g/mol): 573.93 Sinónimo: N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)stearamide SMILES: Cl.C[C@@H](N)c1c(F)cccn1