CAS RN 1240398-27-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-acetil-S-(3,4-dihidroxibutil)-L-cisteína-d7 (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-acetil-S-(3,4-dihidroxibutil)-L-cisteína-d7 (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-acetil-S-(3,4-dihidroxibutil)-L-cisteína-d7 (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.