CAS RN 1239262-36-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
R&D Systems™ S 2101
A Tocris product, part of R&D Systems. LSD1 inhibitor
2
3