accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOHNONHOOO

CAS RN 123663-49-0

IUPAC Nombre: N-(7-methanesulfonamido-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-3-yl)formamide
Sinónimos: iguratimod
Peso molecular (g/mol): 374.37
Fórmula molecular: C17H14N2O6S
InChi Key: ANMATWQYLIFGOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C2C(=O)C(NC=O)=COC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados